missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GRO2 Antibody (MM0214-11B27), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
GRO2 Monoclonal antibody specifically detects GRO2 in Human samples. It is validated for Western Blot,Neutralization
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GRO2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Neutralization |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MM0214-11B27 |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | chemokine (C-X-C motif) ligand 2, CINC-2a, GRO2 oncogene, GRO2MIP2, GROb, gro-beta, Growth-regulated protein beta, Macrophage inflammatory protein 2-alpha, melanoma growth stimulatory activity beta, MGSA beta, MGSA-b, MIP-2a, MIP2AC-X-C motif chemokine 2, SCYB2MIP2-alpha |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human recombinant GRO2 |
| Método de purificación | Protein G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?