Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para sIL-2R/CD25 humana (soluble)
Código de producto. 17502206
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
17502206 96 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 17502206 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor BMS2122
Includes
  • Bolsas de aluminio con una placa de micropocillos revestida con anticuerpos monoclonales de sIL-2R humano
  • Anticuerpo monoclonal de sIL-2R antihumano conjugado con HRP
  • Estándar de sIL-2R humano liofilizado, 40 ng/ml tras la reconstitución
  • Diluyente de muestras
  • Concentrado 20X de tampón de ensayo (PBS con Tween 20 al 1 % y BSA al 10 %)
  • Concentrado 20X de tampón de lavado (PBS con Tween 20 al 1 %)
  • Solución sustrato (tetrametil-bencidina)
  • Solución de parada (ácido fosfórico de 1 M)
  • Colorante azul
  • Colorante verde
  • Películas adhesivas
Kit de ELISA tipo sándwich
El ELISA para la interleucina 2 Receptor/CD25 soluble humana (Hu IL-2R) cuantifica Hu IL-2R en suero humano, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente el IL-2R humano natural y recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sándwich de fase sólida para la IL-2R humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios como sensibilidad, especificidad, precisión y uniformidad entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La CD25 (cadena alfa del receptor de IL2/IL2RA) es una citoquina que juega un papel importante en la proliferación de los linfocitos T y B. El receptor de esta citoquina (IL2RA) es un complejo de proteínas heterotriméricas con una cadena gamma también compartida por la interleucina 4 (IL4) y la interleucina 7 (IL7). La IL2RA, la cadena beta IL2R (IL2RB) y la cadena gamma IL2R (IL2RG) constituyen el receptor IL2 de alta afinidad. Las cadenas alfa homodiméricas IL2RA dan como resultado un receptor de baja afinidad, mientras que las cadenas beta homodiméricas IL2RB producen un receptor de afinidad media. La expresión de IL2 en timocitos maduros es monoalélica, lo que representa un modo regulador inusual para controlar la expresión precisa de un solo gen. La IL2 es producida principalmente por las células T maduras. La IL2 juega un papel importante como factor de crecimiento, factor de diferenciación y regulador de la muerte celular. La IL-2 estimula la proliferación de las células B, aumenta la actividad de las células asesinas naturales e inhibe la formación de colonias de macrófagos granulocitos. La alteración dirigida de un gen similar en ratones lleva a una enfermedad ulcerosa similar a la colitis, lo que sugiere un papel en la respuesta inmune a los estímulos antigénicos. Las mutaciones en este gen se asocian a la deficiencia del receptor alfa de la interleucina 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01589
Intervalo del ensayo 0,31-20,0 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0.27 ng/mL
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 2919
Símbolo de gen CD25,IDDM10,IL2R,IMD41,TCGFR,p55
CV interensayo 9,8%
CV intraensayo 7,2%
Contenido del kit Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Estándar, Diluyente de muestras, Concentrado de tampón de ensayo, Anticuerpo de detección conjugado con HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo Antígeno CD25, TAC, receptor alfa de interleucina-2
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 3 h 10 min
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación