missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GRK6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16369604
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16369604 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16369604

Marca: Invitrogen™ PA582646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LLFREFCATR PELSRCVAFL DGVAEYEVTP DDKRKACGRQ LTQNFLSHTG PDLIPEVPRQ LVTNCTQRLE QGPCKDLFQE LTRLTHEYLS VAPFADYLDS IYFNRFLQWK WLER Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 93%, Mouse - 92%.

GRK6 is a member of the guanine nucleotide-binding protein coupled receptor kinase subfamily of the serine/threonine protein kinase family. GRK6 phosphorylates the activated forms of G protein-coupled receptors to initiate their deactivation. Several transcript variants encoding different isoforms have been described for GRK6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GRK6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Grk6
N.º de referencia del gen P43250
Alias de gen activin receptor IIA; activin receptor type IIA; Activin receptor type-2A; ActrIIa; ACTR-IIA; Acvr2; Acvr2a; EC 2.7.11.16; G protein-coupled receptor kinase 6; g protein-coupled receptor kinase GRK6; Gprk6; G-protein coupled receptor kinase 6; GRK6; kinase GRK6; TactrII
Símbolos de los genes Grk6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human GRK6. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91465).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2870
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.