missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GRK4 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15643635
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15643635 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15643635

Marca: Invitrogen™ PA549703

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous level of total GRK4 protein.

GRK4 is a member of the G protein-coupled receptor kinase subfamily of the serine/threonine protein kinase family. GRK4 phosphorylates the activated forms of G protein-coupled receptors. GRK4 has been linked to both genetic and acquired hypertension.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GRK4
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica GRK4
N.º de referencia del gen P32298
Alias de gen G protein-coupled receptor kinase 4; G protein-coupled receptor kinase GRK4; GPRK2L; GPRK4; GRK4; GRK4a; IT11; ITI1
Símbolos de los genes GRK4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Fusion protein corresponding to a region derived from 36-145 amino acids of human G protein-coupled receptor kinase 4.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2868
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.