Learn More
(+)-Griseofulvina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027062
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 11485527
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23521.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 126-07-8 | C17H17ClO6 | 352.767 g/mol
Griseofulvin is an antifungal drug. It is used both in animal and in humans, to treat ringworm infections of the skin and nails.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La griseofulvina es un fármaco antifúngico. Se utiliza tanto en animales como en seres humanos, para tratar infecciones de tiña de la piel y las uñas.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida, etanol, metanol, cloroformo, DMSO y tetracloroetano. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-07-8
Fórmula molecular C17H17ClO6
Peso molecular (g/mol) 352.767
Número MDL MFCD00082343
Clave InChI DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Sinónimo griseofulvin, +-griseofulvin, amudane, fulvicin, griseofulvina, griseofulvinum, grisactin, grisefuline, grisovin, griseofulvine
PubChem CID 441140
ChEBI CHEBI:27779
Nombre IUPAC (2S,5'R)-7-cloro-3',4,6-trimetoxi-5'-metilespiro[1-benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona
SMILES CC1CC(=O)C=C(C12C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3OC)OC)Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Griseofulvin
Punto de fusión 218°C to 220°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 95226
Índice Merck 14,4549
Información de solubilidad Soluble in dimethyl formamide,ethanol,methanol,chloroform,DMSO,tetrachloroethane. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.77
Porcentaje de pureza 97%