Learn More
(+)-Griseofulvina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-139505 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
10083020 5 g 5 g
10236330 100 g 100 GR
2 options
Código de producto. 10083020
Marca: Thermo Scientific Acros 227450050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 126-07-8
Fórmula molecular C17H17ClO6
Peso molecular (g/mol) 352.76
Número MDL MFCD00082343
Clave InChI DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Sinónimo griseofulvin, +-griseofulvin, amudane, fulvicin, griseofulvina, griseofulvinum, grisactin, grisefuline, grisovin, griseofulvine
PubChem CID 441140
ChEBI CHEBI:27779
Nombre IUPAC (2S,5'R)-7-cloro-3',4,6-trimetoxi-5'-metilespiro[1-benzofuran-2,4'-ciclohex-2-eno]-1',3-diona
SMILES CC1CC(=O)C=C(C12C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3OC)OC)Cl)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Griseofulvin
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 217.0°C to 224.0°C
Color Blanco a blanco amarillento
Pérdida por secado 1% max. (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 4584
Condición de rotación específica +354° (20°C c=1,dimethylform.)
Rotación específica + 354.00
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dmf,dmso,slightly soluble in alcohol,benzene,acetone,,chloroform,ethyl acetate,practically insoluble in petroleum ether
Espectrofotometría 96.0% min. (on dried substance)
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.76
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+)-Griseofulvin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.