Learn More
Microspec™ Bolsas con cierre de agarre
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2 x 9 in
3 x 7,5 in
6 x 9 in
7,5 x 7,5 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Bolsa con cierre de agarre
- Estéril
- Paquete de 1000
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Transporte de muestras |
| Esterilidad | Estéril |
| Descripción de la película | LDPE |
| N.º por caja | 1000 |
| N.° por paquete | 100 |
| Método de esterilización | EtO |
| Dimensiones (L x An) | 2 x 9 in |