Learn More
Microspec™ Bolsas con cierre de agarre
Descripción
- Muestreo rentable
- Almacenamiento de un gran número de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Cierre de agarre |
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 50 μm |
| Descripción de la película | Polietileno |
| Mostrar más |