Learn More
Microspec™ Bolsas con cierre de agarre
Código de producto. 15782175
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
2 x 9 in
3 x 7,5 in
6 x 9 in
7,5 x 7,5 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 15782175
Marca: Microspec™ W3
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permiten almacenar un gran número de muestras.
  • Muestreo rentable
  • Almacenamiento de un gran número de muestras
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Cierre de agarre
Color Transparente
Desechables
Para utilizar con (aplicación) Muestreo
Material Polietileno
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 50 μm
Descripción de la película Polietileno
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Embalaje exterior Caja
Cantidad 1000
Dimensiones (L x An) 6 x 9 in
Tipo de producto Bolsa de muestra