Learn More
SPEX Certiprep™ Cilindro de molienda de cerámica Geno/Grinder
Código de producto. 12809055 Tienda SPEX Certiprep Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4 x 8 mm
9 x 22 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12809055
Marca: SPEX Certiprep™ 2183
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Útil para mezclar muestras para métodos de extracción como el análisis de residuos de pesticidas o la extracción de aceite de pescado y mariscos.
  • Químicamente inertes
  • El extremo de corte angular ayuda a separar la matriz de muestras y garantiza una homogeneización de calidad y la maximización de las tasas de extracción
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Dimensiones (L x An) 9 x 22 mm
Para utilizar con (aplicación) Se utilizan dos cilindros vial de muestra
Cantidad de embalaje Bolsas de 100