Learn More
IKA™ Grinding Chambers
Tienda IKA Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cámara de molienda |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Compatible el molino analítico básico A11 |
| Material | Policarbonato |
| Material (secundario) | Entrada de acero inoxidable |
| Modelo | A11.4 |