Learn More
IKA™ Grinding Chambers
Código de producto. 10163331 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10163331
Marca: IKA™ 0002983100
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Cámara de molienda
Capacidad (métrico) 80 mL
Para utilizar con (equipo) Compatible el molino analítico básico A11
Material ETFE reforzado con fibra de vidrio
Material (secundario) Entrada de acero inoxidable
Modelo A11.5