Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados Griffin
Código de producto. p-8000801
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
150 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12793399 50 ml paquete de 12
15792086 150 ml paquete de 12
12713409 250 ml 6 PCS
3 options
Código de producto. 12793399
Marca: Vitlab™ 60703
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos vasos de precipitados para facilitar su trabajo y hacerlo más seguro durante la manipulación de una amplia gama de líquidos. Los vasos de precipitados VITLAB™ Griffin tienen una escala en relieve fácil de leer.
  • Vasos de precipitados graduados transparentes
  • Para la esterilización en autoclave, se recomiendan modelos con graduaciones elevadas
  • Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 47 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material PMP
Altura (métrico) 60 mm
Cantidad 6/paquete
Tipo Vaso de precipitados
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 7056
Scale Escala impresa en rojo
Modelo Griffin