Learn More
Tenak™ Separadores de gradillas
Código de producto. 15290454 Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
10 (10 Células de Menos de 12 mm de D.E. Viales)
10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior)
12 (12 Viales de menos de 10,25 mm de D.E.)
5 (Cubetas de menos de 25,25 mm de diámetro exterior)
6 (6 Cubetas con D.E. inferior a 21 mm) y Cajas de 50 mm
6 (6 Cubetas con un diámetro exterior inferior a 20 mm)
7 (7 Cubetas de Diámetro Exterior Inferior a 17 mm)
8 (8 cubetas con menos de 15 mm de diámetro exterior)
8 (8 cubetas con un diámetro exterior inferior a 15,5 mm)
9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13 mm)
9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13,75 mm)
9 x 9 Cubetas de Viales de diámetro exterior <13,75 mm
Altura (métrico):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
36 PCS
paquete de 36
Código de producto. 15290454
Marca: Tenak™ TE22120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Organice y recupere las muestras almacenadas en criocajas en las que se han insertado divisores de rejilla Tenak™. Las cajas y rejillas contienen tejido de una gran variedad de tamaños y diámetros de tubos de almacenamiento de muestras.
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Acabado repelente al agua
  • Resistencia a la temperatura hasta - 80°C
Especificaciones
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Divisor de rejilla
Para utilizar con (aplicación) Para cajas de 50 mm
Para utilizar con (equipo) Cajas de 50 mm
Admite 10 (10 Células de Menos de 12 mm de D.E. Viales)
Cantidad 36/Paq.
Altura (métrico) 30 mm