Learn More
Tenak™ Separadores de gradillas
Código de producto. 15260634 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
10 (10 Células de Menos de 12 mm de D.E. Viales)
10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior)
12 (12 Viales de menos de 10,25 mm de D.E.)
5 (Cubetas de menos de 25,25 mm de diámetro exterior)
6 (6 Cubetas con D.E. inferior a 21 mm) y Cajas de 50 mm
6 (6 Cubetas con un diámetro exterior inferior a 20 mm)
7 (7 Cubetas de Diámetro Exterior Inferior a 17 mm)
8 (8 cubetas con menos de 15 mm de diámetro exterior)
8 (8 cubetas con un diámetro exterior inferior a 15,5 mm)
9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13 mm)
9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13,75 mm)
9 x 9 Cubetas de Viales de diámetro exterior <13,75 mm
Altura (métrico):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
36 PCS
paquete de 36
Código de producto. Admite Altura (métrico) unitSize
15260634 5 (Cubetas de menos de 25,25 mm de diámetro exterior) 65 mm 36 PCS
15250454 9 x 9 Cubetas de Viales de diámetro exterior <13,75 mm 40 mm paquete de 36
15200634 12 (12 Viales de menos de 10,25 mm de D.E.) 40 mm paquete de 36
15290454 10 (10 Células de Menos de 12 mm de D.E. Viales) 30 mm 36 PCS
15280454 9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13 mm) 30 mm 36 PCS
11501785 10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior) 40 mm paquete de 36
15260454 7 (7 Cubetas de Diámetro Exterior Inferior a 17 mm) 30 mm 36 PCS
11501695 10 (10 Células de Menos de 12 mm de D.E. Viales) 40 mm paquete de 36
15270454 8 (8 cubetas con menos de 15 mm de diámetro exterior) 30 mm paquete de 36
11501795 8 (8 cubetas con un diámetro exterior inferior a 15,5 mm) 65 mm paquete de 36
15200464 10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior) 30 mm paquete de 36
11521775 9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13,75 mm) 30 mm 36 PCS
15280614 10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior) 22 mm paquete de 36
15240544 6 (6 Cubetas con un diámetro exterior inferior a 20 mm) 30 mm paquete de 36
11581785 10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior) 65 mm paquete de 36
11591695 6 (6 Cubetas con un diámetro exterior inferior a 20 mm) 65 mm paquete de 36
15210534 8 (8 cubetas con menos de 15 mm de diámetro exterior) 22 mm paquete de 36
15210554 6 (6 Cubetas con un diámetro exterior inferior a 20 mm) 40 mm 36 PCS
15260624 6 (6 Cubetas con D.E. inferior a 21 mm) y Cajas de 50 mm 30 mm paquete de 36
15290614 9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13,75 mm) 22 mm paquete de 36
20 options
Código de producto. 15260634
Marca: Tenak™ TE22738
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Organice y recupere las muestras almacenadas en criocajas en las que se han insertado divisores de rejilla Tenak™. Las cajas y rejillas contienen tejido de una gran variedad de tamaños y diámetros de tubos de almacenamiento de muestras.
  • Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
  • Acabado repelente al agua
  • Resistencia a la temperatura hasta - 80°C
Especificaciones
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Divisor de rejilla
Para utilizar con (aplicación) Para cajas de 100 y 130 mm
Para utilizar con (equipo) Cajas de 100 y 130 mm
Admite 5 (Cubetas de menos de 25,25 mm de diámetro exterior)
Cantidad 36/Paq.
Altura (métrico) 65 mm