Learn More
- Home
- Products
- Cajas
- Cajas de congelador y criogénica
- Tenak™ Separadores de gradillas
Tenak™ Separadores de gradillas
Código de producto. 15250454 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
10 (10 Células de Menos de 12 mm de D.E. Viales)
10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior)
12 (12 Viales de menos de 10,25 mm de D.E.)
5 (Cubetas de menos de 25,25 mm de diámetro exterior)
6 (6 Cubetas con D.E. inferior a 21 mm) y Cajas de 50 mm
6 (6 Cubetas con un diámetro exterior inferior a 20 mm)
7 (7 Cubetas de Diámetro Exterior Inferior a 17 mm)
8 (8 cubetas con menos de 15 mm de diámetro exterior)
8 (8 cubetas con un diámetro exterior inferior a 15,5 mm)
9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13 mm)
9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13,75 mm)
9 x 9 Cubetas de Viales de diámetro exterior <13,75 mm
Altura (métrico):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
36 PCS
paquete de 36
| Código de producto. | Admite | Altura (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15250454 | 9 x 9 Cubetas de Viales de diámetro exterior <13,75 mm | 40 mm | paquete de 36 |
| 15200634 | 12 (12 Viales de menos de 10,25 mm de D.E.) | 40 mm | paquete de 36 |
| 15290454 | 10 (10 Células de Menos de 12 mm de D.E. Viales) | 30 mm | 36 PCS |
| 15280454 | 9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13 mm) | 30 mm | 36 PCS |
| 11501785 | 10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior) | 40 mm | paquete de 36 |
| 15260454 | 7 (7 Cubetas de Diámetro Exterior Inferior a 17 mm) | 30 mm | 36 PCS |
| 11501695 | 10 (10 Células de Menos de 12 mm de D.E. Viales) | 40 mm | paquete de 36 |
| 15270454 | 8 (8 cubetas con menos de 15 mm de diámetro exterior) | 30 mm | paquete de 36 |
| 11501795 | 8 (8 cubetas con un diámetro exterior inferior a 15,5 mm) | 65 mm | paquete de 36 |
| 15200464 | 10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior) | 30 mm | paquete de 36 |
| 11521775 | 9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13,75 mm) | 30 mm | 36 PCS |
| 15280614 | 10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior) | 22 mm | paquete de 36 |
| 15240544 | 6 (6 Cubetas con un diámetro exterior inferior a 20 mm) | 30 mm | paquete de 36 |
| 11581785 | 10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior) | 65 mm | paquete de 36 |
| 11591695 | 6 (6 Cubetas con un diámetro exterior inferior a 20 mm) | 65 mm | paquete de 36 |
| 15210534 | 8 (8 cubetas con menos de 15 mm de diámetro exterior) | 22 mm | paquete de 36 |
| 15210554 | 6 (6 Cubetas con un diámetro exterior inferior a 20 mm) | 40 mm | 36 PCS |
| 15260624 | 6 (6 Cubetas con D.E. inferior a 21 mm) y Cajas de 50 mm | 30 mm | paquete de 36 |
| 15260634 | 5 (Cubetas de menos de 25,25 mm de diámetro exterior) | 65 mm | 36 PCS |
| 15290614 | 9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13,75 mm) | 22 mm | paquete de 36 |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15250454
Marca: Tenak™ TE22704
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Acabado repelente al agua
- Resistencia a la temperatura hasta - 80°C
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Divisor de rejilla |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cajas de 75 mm |
| Admite | 9 x 9 Cubetas de Viales de diámetro exterior <13,75 mm |
| Cantidad | 36/Paq. |
| Altura (métrico) | 40 mm |