Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Acabado repelente al agua
- Resistencia a la temperatura hasta - 80°C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Divisor de rejilla |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cajas de 100 y 130 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cajas de 100 y 130 mm |
| Admite | 8 (8 cubetas con un diámetro exterior inferior a 15,5 mm) |
| Cantidad | 36/Paq. |
| Altura (métrico) | 65 mm |