Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Divisor de rejilla |
| Cantidad | 10 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 133 x 133 x 30 mm |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Altura (métrico) | 30 mm |