Learn More
Gilac™ Grid
Código de producto. 17958421
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Bandeja plana de 10 L
Bandeja plana de 2 L
Bandeja plana de 3 L
Bandeja plana de 5 L
Bandeja plana de 8 L
Contenedor de 600 x 400
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17958421
Marca: Gilac™ G102521
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Grid is highly durable and shock resistant; it avoids any contact between food and exudates.
  • Grid for flat trays.
  • Highly durable and shock resistant.
  • Enables the use of flat dishes as defrosting trays by separating the ice water from the product being defrosted.
Especificaciones
Tipo de producto Container Grid
Material Polyethylene
Para utilizar con (equipo) Bandeja plana de 3 L