Learn More
GRHPR Monoclonal Antibody (OTI4B6), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17535451
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17535451 100 μL 100 microlitros
17555451 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17535451
Marca: Origene Technologies TA501890
Mouse Monoclonal Antibody
This gene encodes an enzyme with hydroxypyruvate reductase, glyoxylate reductase, and D-glycerate dehydrogenase enzymatic activities. The enzyme has widespread tissue expression and has a role in metabolism. Type II hyperoxaluria is caused by mutations in this gene.
Especificaciones
Antígeno GRHPR
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B6
Concentración 0.84 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica GRHPR
N.º de referencia del gen Q9UBQ7
Alias de gen GLXR, GLYD, PH2
Símbolos de los genes GRHPR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human GRHPR produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9380
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a