Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de caucho natural de color gris
Código de producto. 10088370
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
5mm
8mm
10,5mm
12,8mm
14mm
17mm
18mm
21mm
23mm
26mm
29mm
31mm
36mm
41mm
47mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
94mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom unitSize
10088370 60mm cada uno
10652801 10,5mm 1 PCS
10201641 12,8mm cada uno
10324101 14mm cada uno
10078560 17mm cada uno
10579281 18mm 1 PCS
10169890 21mm cada uno
10445421 23mm 1 PCS
10129990 29mm 1 PCS
10028600 26mm 1 PCS
10222021 3,5mm cada uno
10190031 36mm 1 PCS
10682801 41mm 1 PCS
10261971 47mm 1 PCS
10560052 31mm cada uno
10577941 50,5mm cada uno
10140511 64,5mm cada uno
10578131 56mm cada uno
10038540 5mm 1 PCS
10405251 8mm 1 PCS
10598891 71mm cada uno
10425811 94mm cada uno
22 options
Código de producto. 10088370
Marca: Deutsch Neumann™ 1010160
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Aportan un cierre seguro de los aparatos de laboratorio. Los tapones de caucho natural de color gris Deutsch Neumann™ son aptos para el uso general.
  • Conforme a DIN 12 871
  • Durómetro 40 Shore A
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
Specifications
Altura (métrico) 50mm
Cantidad 1 unidad
Color Gris
Diameter (Metric) Bottom 60mm
Diámetro del área superior (métrico) 70mm
Material Caucho natural
Tipo de producto Tapón