Learn More
Deutsch Neumann™ Separador de caucho natural de color gris
Click to view available options
Altura (métrico):
20 mm
24 mm
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Material | Caucho natural |
| N.° por paquete | 10Pack |
| Cantidad | 10/paq. |
| Altura (métrico) | 20 mm |