Learn More
Kartell™ Frasco gris de cuello estrecho
Descripción
- Completamente opaco
- Excelente para todos los materiales fotosensibles
- Los rebordes inclinados reducen la tendencia a los depósitos de residuos
- Sin fugas
- Incluye conector macho de inserción para máxima seguridad
- Tapón de fácil agarre
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Color | Gris |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 18,5mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Material fotosensible, ya sea líquido o sólido |
| Material | Polietileno |
| Color del tapón | Gris |
| Graduaciones | 20 ml |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Altura (métrico) | 107 mm |
| Mostrar más |