Learn More
Kartell™ Frasco gris de cuello estrecho
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 300
paquete de 40
paquete de 600
paquete de 80
Descripción
- Completamente opaco
- Excelente para todos los materiales fotosensibles
- Los rebordes inclinados reducen la tendencia a los depósitos de residuos
- Sin fugas
- Incluye conector macho de inserción para máxima seguridad
- Tapón de fácil agarre
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Gris |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 95 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Material fotosensible, ya sea líquido o sólido |
| Material | Polietileno |
| ID de cuello (métrico) | 33 mm |
| Línea de productos | Frasco |
| Color del tapón | Gris |
| Graduaciones | 100 ml |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |