Learn More
Kartell™ Frasco gris de cuello estrecho
Descripción
- Completamente opaco
- Excelente para todos los materiales fotosensibles
- Los rebordes inclinados reducen la tendencia a los depósitos de residuos
- Sin fugas
- Incluye conector macho de inserción para máxima seguridad
- Tapón de fácil agarre
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Gris |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 23 mm |
| Material | Polietileno |
| Color del tapón | Gris |
| Graduaciones | 50 ml |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | Sí |
| Altura (métrico) | 157 mm |