Learn More
Kartell™ Frasco gris de cuello estrecho
Código de producto. 15957860
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 300
paquete de 40
paquete de 600
paquete de 80
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15957860 125 ml paquete de 600
15967860 250 ml paquete de 300
15977860 500 ml paquete de 150
15987860 1000 ml paquete de 80
15997860 2000 ml paquete de 40
5 options
Código de producto. 15957860
Marca: Kartell™ 0319100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice un frasco gris opaco para el almacenamiento y el muestreo cuando trabaje con materiales fotosensibles. ™ El tarro de cuello estrecho gris Kartell presenta rebordes inclinados para reducir la tendencia a los depósitos de residuos.
  • Completamente opaco
  • Excelente para todos los materiales fotosensibles
  • Los rebordes inclinados reducen la tendencia a los depósitos de residuos
  • Sin fugas
  • Incluye conector macho de inserción para máxima seguridad
  • Tapón de fácil agarre
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Color Gris
Diámetro exterior del cuello (métrico) 18,5mm
Para utilizar con (aplicación) Material fotosensible, ya sea líquido o sólido
Material Polietileno
Color del tapón Gris
Graduaciones 20 ml
Closure Included Sí
Graduated Sí
Altura (métrico) 107 mm
Tipo de producto Frasco de cuello estrecho