Learn More
Greiner Bio-One Tubos de suero: Activador de coágulo con separador de gel
Código de producto. 13068682
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2,5 mL
8 mL
13 x 100 mm
16 x 100 mm
Color del tapón:
Rojo con anillo amarillo
Rojo con anillo blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 1200
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón unitSize
13068682 2,5 mL Rojo con anillo blanco paquete de 1200
15422550 8 mL Rojo con anillo amarillo paquete de 50
15484641 13 x 100 mm Rojo con anillo amarillo paquete de 1200
15834522 16 x 100 mm Rojo con anillo amarillo paquete de 50
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 13068682
Marque: Greiner Bio-One 454243
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para pruebas de química clínica rutinaria, inmunohematología, serología o inmunología
  • Revestidos con partículas de sílice micronizadas que activen la coagulación cuando los tubos se invierten con suavidad
  • Los tubos con gel contienen un gel de barrera en el fondo del tubo que durante la centrifugación se mueve hacia arriba hasta la interfaz de coágulo de suero para formar una barrera estable, separando el suero de las células
  • Transparentes como el vidrio con un rendimiento igual o superior
  • Moldeados para ser prácticamente irrompibles, lo que proporciona un mayor nivel de seguridad que el vidrio
  • Los tubos tienen una vida útil de 18 meses a partir de la fecha de fabricación
  • Los tubos de uso pediátrico se suministran con anillos de color blanco para una rápida identificación
  • Los tapones de seguridad de giro se pueden retirar y volver a colocar varias veces
  • Los tapones que no son de rosca se pueden retirar y volver a colocar tan a menudo como sea necesario
Compliance
Los tubos con separador de gel están aprobados por la FDA 510(k) para el control terapéutico de fármacos (TDM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Aditivo Partículas microscópicas de sílice con gel de separación
Material Plástico
Tipo de tapón Non-ridged Pull Cap
Capacidad (métrico) 2,5 mL
Color del tapón Rojo con anillo blanco
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.