Learn More
Greiner Bio-One Tubos activadores de la coagulación para suero
Código de producto. p-2770741
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
9 ml
Tamaño de la unidad:
1200 PCS
paquete de 50
Código de producto. 15412540
Marca: Greiner Bio-One 454204
Para pruebas de química clínica rutinaria, inmunohematología, serología o inmunología
  • Revestidos con partículas de sílice micronizadas que activen la coagulación cuando los tubos se invierten con suavidad
  • Transparentes como el vidrio con un rendimiento igual o superior
  • Moldeados para ser prácticamente irrompibles, lo que proporciona un mayor nivel de seguridad que el vidrio
  • Los tubos tienen una vida útil de 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
  • Los tubos de uso pediátrico se suministran con anillos de color blanco para una rápida identificación
  • Los tapones de seguridad de giro se pueden retirar y volver a colocar varias veces
  • Los tapones que no son de rosca se pueden retirar y volver a colocar tan a menudo como sea necesario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparent
Tipo de producto Blood Collection Tube
Aditivo Partículas de sílice microscópicas
Material Plástico
Esterilidad Sterile
Tipo de tapón Tapón con lengüeta no rugoso
Capacidad (métrico) 4 mL
Diámetro (métrico) 13 mm
Color del tapón Tapón rojo con anillo negro
Tamaño del tubo 13 x 75 mm
Longitud (métrico) 75 mm