Learn More
Greiner Bio-One Tubos capilares del sistema de recogida de sangre MiniCollect™
Descripción
Collect, transport and process capillary blood. Greiner Bio-One MiniCollect™ Capillary Blood Collection System Tubes are especially recommended in patients with fragile veins, young children, geriatric patients and in situations where only a small blood sample is required.
- Los tubos tienen un cierre que actúa como válvula y que permite que se inserte el capilar o embudo adecuado sin retirar el tapón
- Encajan en un tubo portador de 13 × 75 mm para facilitar el etiquetado con código de barras, la centrifugación y el almacenamiento
- Los tubos con gel contienen una barrera inerte en la parte inferior que se desplaza hacia arriba para formar una barrera estable entre el coágulo/células y el suero/plasma durante la centrifugación y el transporte
- Todos los tubos requieren un embudo MiniCollect o dispositivo de recogida capilar (se venden por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | MiniCollect Capillary Blood Collection Tube |
| Aditivo | Suero |
| Capacidad (métrico) | 1 mL |
| Cierre incluido | Yes |
| Color del tapón | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Small volume blood collection |