Learn More
Saint-Gobain Greiner Bio One ™ Placa Petri de poliestireno
Descripción
- Superficie inerte
- Antiadherente
- Sin unión de proteínas
- Transparente
- Fondo plano y transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de Petri |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones biológicas |
| Cantidad | 1/paquete |
| Altura (métrico) | 10 mm |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |