Learn More
Buerkle™ Guantes protectores de caucho de nitrilo
Código de producto. 10193432 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Resistente a:
ácidos, grasas y disolventes.
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Resistente a unitSize
10193432 ácidos, grasas y disolventes. 1 par
1 options
¡Importante! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Código de producto. 10193432
Marca: Buerkle™ 25070004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
¡Importante! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Proporcionan una protección probada al manipular ácidos, grasas y disolventes.
  • Fabricado en caucho de nitrilo verde
  • Una excelente elección como elemento de protección multiusos en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Material Caucho de nitrilo
Tipo de producto Guantes protectores
Cantidad 1 par
Resistente a ácidos, grasas y disolventes.