Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de nitrilo verde
Código de producto. 13487606 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10,5
6,5
7,5
8,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
13487606 6,5 12 pares
15314552 6,5 12 pares
13427616 10,5 12 pares
13497606 8,5 12 pares
13407616 7,5 12 pares
5 options
Código de producto. 13487606
Marca: Ansell™ A340065
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con fórmula de nitrilo para ofrecer resistencia a varios disolventes y productos químicos con base de aceite.
  • Muy buena resistencia a la abrasión.
  • Permite el contacto de hasta 100 °C.
  • Patrón de agarre en relieve para un manejo seguro.
  • El puño abierto con borde textil permite que la mano se ventile y se mantenga fresca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Material del manguito Nitrilo
Tipo de producto Guantes de inmersión
Tamaño 6,5
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Manopla
Material de revestimiento Algodón
Modelo COMFORT G26G
Cantidad 12 pares
Resistente a Excelente resistencia a muchos disolventes y productos químicos con base de aceite