Learn More
Keystone Cleanroom Products Green Cellulose Sterilization Wrap
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30090008 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
3,8 cm
5,1 cm
7,6 cm
10,2 cm
15,2 cm
17,8 cm
20,3 cm
22,9 cm
30,5 cm
38,1 cm
45,7 cm
50,8 cm
61 cm
76,2 cm
91,4 cm
101,6 cm
114,3 cm
121,9 cm
137,2 cm
152,4 cm
182,9 cm
203,2 cm
Anchura (métrico):
3,8 cm
5,1 cm
7,6 cm
10,2 cm
15,2 cm
17,8 cm
20,3 cm
22,9 cm
30,5 cm
38,1 cm
45,7 cm
50,8 cm
61 cm
76,2 cm
91,4 cm
101,6 cm
114,3 cm
121,9 cm
137,2 cm
152,4 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 250
paquete de 3000
paquete de 50
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
30090008 30,5 cm 30,5 cm paquete de 1000
30089988 3,8 cm 3,8 cm paquete de 3000
30089991 5,1 cm 5,1 cm paquete de 3000
30089993 7,6 cm 7,6 cm paquete de 3000
30089985 10,2 cm 10,2 cm paquete de 3000
30089998 15,2 cm 15,2 cm paquete de 3000
30089984 17,8 cm 17,8 cm paquete de 3000
30089994 20,3 cm 20,3 cm paquete de 1000
30089995 22,9 cm 22,9 cm paquete de 1000
30089986 38,1 cm 38,1 cm paquete de 1000
30090003 45,7 cm 45,7 cm paquete de 1000
30089989 50,8 cm 50,8 cm paquete de 1000
30090004 61 cm 61 cm paquete de 250
30090000 76,2 cm 76,2 cm paquete de 250
30090005 91,4 cm 91,4 cm paquete de 250
30089996 101,6 cm 101,6 cm paquete de 250
30090006 114,3 cm 114,3 cm paquete de 250
30090002 121,9 cm 114,3 cm paquete de 250
30089997 121,9 cm 121,9 cm paquete de 250
30089990 137,2 cm 137,2 cm paquete de 100
30090001 182,9 cm 137,2 cm paquete de 100
30089992 152,4 cm 152,4 cm paquete de 100
30089987 203,2 cm 152,4 cm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Código de producto. 30090008 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor GHDSHEET1212
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
When secured with autoclave tape or elasticized bands, these blue GHD wrappers provide an effective microbial barrier from external sources of contamination.
  • Designed for steam sterilization; but also compatible with ETO or gamma irradiation
  • Treated to impart water and alcohol repellency
  • Wet formed, lightweight non-woven fabric comprised of natural wood pulp and polyester fibers bonded with a resin binder
  • Sufficient microbial barrier
  • Superior bacterial barrier properties compared to linen
  • Sterilization tapes adhere firmly and remove easily
  • Ideal choice for light trays, small basins and towels
  • Resists tearing and punctures
  • Does not contain any natural latex rubber
  • Processed and packaged in ISO certified cleanrooms
Especificaciones
Peso base 57 gsm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad CoC
Tipo de tapón None
Color Verde
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Steam, Gamma, or EtO Sterilization
Material Celulosa
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
N.º por caja 1000/Cs.
Intervalo de temperatura (métrico) De 121 °C a 135 °C
Longitud (imperial) 12 in
Anchura (imperial) 12 in
Tipo de producto Sterilization Wrap (Heavy-duty)
Longitud (métrico) 30,5 cm
Anchura (métrico) 30,5 cm