Learn More
Tenak™ Caja de crioconservación de cartón verde
Código de producto. 15270604 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
133 x 133 x 32 mm
133 x 133 x 50 mm
133 x 133 x 75 mm
136 x 136 x 32 mm
136 x 136 x 50 mm
133 x 133 x 100 mm
133 x 133 x 130 mm
136 x 136 x 100 mm
136 x 136 x 130 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15270604 136 x 136 x 100 mm paquete de 36
15290534 133 x 133 x 100 mm paquete de 36
15220614 136 x 136 x 130 mm paquete de 36
15280524 133 x 133 x 130 mm paquete de 36
11577294 133 x 133 x 32 mm paquete de 36
15230594 136 x 136 x 32 mm paquete de 36
15190877 133 x 133 x 50 mm paquete de 36
15280594 136 x 136 x 50 mm paquete de 36
15250524 133 x 133 x 75 mm paquete de 36
9 options
Código de producto. 15270604
Marca: Tenak™ TE22543
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Caja de crioconservación fabricada con cartón repelente al agua para una durabilidad prolongada.
  • Fabricada con cartón
  • Repelente al agua para una mayor durabilidad
  • Se puede utilizar con una amplia gama de divisores de rejilla
Especificaciones
Color Verde
Material Cartón
Forma Cuadrada
Tipo Caja criogénica
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 136 x 136 x 100 mm