Learn More
MP Biomedicals™ Tapones verdes para tubos de matriz de lisis
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Color:
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Encajan en tubos FastPrep de 2 ml vacíos
- Para su uso en sistemas FastPrep
- Disponibles por separado para quienes prefieran llenar sus propios tubos de matriz de lisis.
- Son aptos para preparación de muestras, muestras de lisis, aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, aislamiento de proteínas, biología molecular, expresión génica, análisis microbiológico, función génica y regulación génica
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Junta tórica |
| Tipo de producto | Tapón de rosca |
| Color | Verde |
| Cantidad | Paquete de 1000 |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de matriz de lisis D verdes Pro FastRNA™ |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.