missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GREB1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16826225 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16826225 20 μL 20 microlitros
16816225 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16826225

Marca: Proteintech 286991AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The GREB1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human GREB1. This antibody recognizes human antigen. The GREB1 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.

Specifications

Antígeno GREB1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 400 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9687
Especies diana Human
Isotype IgG
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.