missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GRB2 Monoclonal Antibody (2GB04 (C1.4)), Invitrogen™
Descripción
This antibody reacts with an epitope at aa 54-62. Staining of formalin-fixed paraffin-embedded tissues requires boiling tissue sections in 10mM citrate buffer, pH 6.0, for 20 min followed by cooling at room temperature for 20 min. Recommended positive controls include HeLa cells and tonsil tissue.
GRB 2 protein contains one SH2 domain flanked on both sides by an SH3 domain. In response to EGF, GRB 2 binds, through its SH3 domains, to the guanine nucleotide exchange factor, Sos. The GRB 2 - Sos complex then binds the EGF receptor. These interactions play a critical role in the activation of the p21 ras signalling pathway.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | GRB2 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2GB04 (C1.4) |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| génica | GRB2 |
| N.º de referencia del gen | P62993, Q60631, P62994 |
| Alias de gen | ASH, EGFRBP-GRB2, Grb3-3, MST084, MSTP084, NCKAP2, HT027, SH2/SH3 adapter GRB2, abundant SRC homology, epidermal growth factor receptor-binding protein GRB2, growth factor receptor-bound protein 3, protein Ash |
| Símbolos de los genes | GRB2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?