Learn More
KARTELL Gray Tray
Código de producto. 10673082
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
27 mL
75 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10673082 27 mL cada uno
10478642 75 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10673082
Marca: KARTELL 0337100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Gray Tray is useful for general storage and can be stacked for storage.
  • General purpose tanks that can be stacked for storage.
  • Available also 40 L
  • Material: High Density Polyethyene
  • Grey colour
Especificaciones
Capacidad (métrico) 27 mL
Color Gris
Altura (métrico) 340 mm
Longitud (métrico) 455 mm
Material HDPE
Tipo Cabinet Tray
Anchura (métrico) 250 mm
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable