Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de caucho natural de color gris
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
5mm
8mm
10,5mm
12,8mm
14mm
17mm
18mm
21mm
23mm
26mm
29mm
31mm
36mm
41mm
47mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
94mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Beskrivelse
- Conforme a DIN 12 871
- Durómetro 40 Shore A
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
Tekniske data
Tekniske data
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Color | Gris |
| Diameter (Metric) Bottom | 10,5mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 14,5mm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapón |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion