Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de caucho natural de color gris
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3,5mm
5mm
8mm
10,5mm
12,8mm
14mm
17mm
18mm
21mm
23mm
26mm
29mm
31mm
36mm
41mm
47mm
50,5mm
56mm
60mm
64,5mm
71mm
94mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Conforme a DIN 12 871
- Durómetro 40 Shore A
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Color | Gris |
| Diameter (Metric) Bottom | 14mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 18mm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapón |