Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de caucho natural de color gris
Descripción
- Conforme a DIN 12 871
- Durómetro 40 Shore A
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 15mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Color | Gris |
| Diameter (Metric) Bottom | 3,5mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 6,5mm |
| Material | Caucho natural |
| Tipo de producto | Tapón |