Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta para equipos Tyvek recubierta de gris, con elástico
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17786889 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
122 x 71 cm (48 x 28 in)
132 x 102 cm (52 x 40 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17786889 122 x 71 cm (48 x 28 in) paquete de 50
17728237 132 x 102 cm (52 x 40 in) paquete de 50
2 options
Código de producto. 17786889
Marca: Keystone Cleanroom Products COVGTVK482828E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cubiertas Gray Tyvek GMP bloquean la luz ultravioleta, que puede dañar los productos biotecnológicos sensibles a la luz.
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Envasadas 1 por bolsa de polietileno etiquetada con n.º de lote y DOM
  • Bloquea la luz ultravioleta
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Simplifica la conformidad con los SOP
  • Resistente a desgarros y punciones
  • hidrófobos
  • No dejan pelusa
  • Certificados de conformidad suministrados con cada envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Elástico
Color Gris
Desechables Reusable
Material Tyvek
Esterilidad Non-sterile
Grosor (métrico) 0,19 mm
Sin látex Yes
Grosor (imperial) 7,4 mil
Dimensiones (L x An) 122 x 71 cm (48 x 28 in)
Longitud (imperial) 48 in.
Longitud (métrico) 121.9 cm
Anchura (imperial) 28 in.
Anchura (métrico) 71 cm
Altura (imperial) 28 in
Altura (métrico) 71 cm
Tipo de producto Cover