Learn More
Keystone Cleanroom Products Cubierta para equipos Tyvek recubierta de gris, con elástico
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17728237 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
122 x 71 cm (48 x 28 in)
132 x 102 cm (52 x 40 in)
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
17728237 132 x 102 cm (52 x 40 in) paquete de 50
17786889 122 x 71 cm (48 x 28 in) paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17728237 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor COVGTVK524048
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cubiertas Gray Tyvek GMP bloquean la luz ultravioleta, que puede dañar los productos biotecnológicos sensibles a la luz.
  • Fabricadas y envasadas en un entorno de sala limpia controlado
  • Envasadas 1 por bolsa de polietileno etiquetada con n.º de lote y DOM
  • Bloquea la luz ultravioleta
  • Reduce los costes de mano de obra
  • Simplifica la conformidad con los SOP
  • Resistente a desgarros y punciones
  • hidrófobos
  • No dejan pelusa
  • Certificados de conformidad suministrados con cada envío
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad COC
Tipo de tapón Elástico
Color Gris
Desechables Reusable
Material Tyvek
Esterilidad Non-sterile
Sin látex Yes
Grosor (imperial) 7,4 mil
Dimensiones (L x An) 132 x 102 cm (52 x 40 in)
Longitud (imperial) 52 in.
Anchura (imperial) 40 in.
Altura (imperial) 48 in
Altura (métrico) 122 cm
Tipo de producto Cover
Longitud (métrico) 132.1 cm
Anchura (métrico) 101.6 cm
Grosor (métrico) 0,19 mm