Descripción
- Para una purificación eficaz de proteínas de fusión recombinante Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ bajo flujo de gravedad.
- Strep-Tactin™ XT tiene una mayor afinidad para proteínas de fusión Strep-tag™ y Twin-Strep-tag™ como Strep-Tactin convencional™
- Capacidad de unión dinámica: 5,7mg de proteína/ml de resina, determinada con mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 x 10 ml |
| Cantidad | 1 columna |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas |
| Tipo | Columna para gravedad |
Para uso exclusivo en investigación.