Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™XT Superflow™ Column
Código de producto. 15543077 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 x 1 ml
1 x 5 ml
5 × 0,2 ml
1 x 10 ml
Cantidad:
1 columna
5 columnas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
15543077 5 × 0,2 ml 5 columnas paquete de 5
15553077 1 x 1 ml 1 columna cada uno
15563077 1 x 5 ml 1 columna cada uno
15573077 1 x 10 ml 1 columna cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15543077 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 24011005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Strep-Tactin™XT Superflow™ column is a gravity flow column to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
  • Para una purificación eficaz de proteínas de fusión recombinante Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ bajo flujo de gravedad.
  • Strep-Tactin™ XT tiene una mayor afinidad para proteínas de fusión Strep-tag™ y Twin-Strep-tag™ como Strep-Tactin convencional™
  • Capacidad de unión dinámica: 5,7mg de proteína/ml de resina, determinada con mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 × 0,2 ml
Cantidad 5 columnas
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas
Tipo Columna para gravedad
Para uso exclusivo en investigación.