Learn More
IBA Lifesciences Gravity flow Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity column
Tienda IBA Lifesciences ProductosDescripción
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad de unión | 20 mg/mL resin |
| Capacidad (métrico) | 1 mL |
| Descripción | 4% agarose, crosslinked |
| Tamaño de partículas | 50-150 μm |
| Formulario | Pulpa de resina |
| Cantidad | 1 mL |
| Forma de proteína | Tetrameric protein |
| Objetivo | Proteins tagged with Twin-Strep-tag™; Strep-tag™II; cross reactivity: biotin |
| Tipo | Gravity Flow Column |
| Tipo de producto final | Affinity chromatography equipment |
| Mostrar más |