Learn More
Fisherbrand™ Estufa microbiológica de convección por gravedad, de acero inoxidable
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Ideal para incubación microbiológica y almacenamiento calentado
- Temperatura máxima de 75 °C
- Control digital con punto de ajuste único
- Puerta interior de vidrio para una perturbación mínima al ver las muestras
- Apilable, sin necesidad de herramientas ni kit
- Orificio de acceso de serie
- Interior de acero inoxidable
- Garantía de dos años en piezas y mano de obra
- Marcado CE
- Se incluyen de serie dos estantes perforados de acero inoxidable
- Estantes adicionales también disponibles
Secado, calentamiento, de uso general
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad del estante (métrico) | 25 kg |
| Capacidad (métrico) | 117 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Convection Type | Gravedad |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de estantes | 2 |
| Tipo de tapón | Reino Unido y Unión Europea |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +7 °C a 75 °C |
| Tipo | Incubadora microbiológica |
| Pantalla | Digital |
| Mostrar más |