Learn More
Invitrogen™ GRASP65 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB5580), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30089083
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30089083 100 μL 100 microlitros
30087410 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30089083
Marca: Invitrogen™ MA553902
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Grasp65 is a structural protein of the golgi apparatus. It has been implicated in the stacking of golgi cisternae. Grasp65 is shown to have the properties to bind surfaces together in a mitotically regulated matter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno GRASP65
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB5580
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica GORASP1
N.º de referencia del gen Q9BQQ3
Alias de gen 5430411C10Rik; Golgi peripheral membrane protein p65; Golgi phosphoprotein 5; Golgi reassembly and stacking protein 1; golgi reassembly stacking protein 1; golgi reassembly stacking protein 1, 65kDa; Golgi reassembly-stacking protein 1; Golgi reassembly-stacking protein of 65 kDa; GOLPH5; Gorasp1; GRASP65; P65
Símbolos de los genes GORASP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human GRASP65 (400-440AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64689
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG