Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Empalmes de grafito/Vespel™ para Shimadzu
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
Entre 0,10 y 0,25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Compuesto de grafito y Vespel
- Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
- Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Empalmes de grafito/Vespel para columnas con DI de 0,1 a 0,25 mm para MS Shimadzu |
| Para utilizar con (equipo) | QP5000-II y QP5050 |
| Material | 15 % grafito/85 % vespel |
| Diámetro interior (métrico) | Entre 0,10 y 0,25 mm |