Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Empalme de grafito/Vespel
Código de producto. p-8010105
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,3 mm
0,4 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
15298883 0,3 mm 10 PCS
15218893 0,4 mm paquete de 10
2 options
Código de producto. 15298883
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 072660
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los empalmes de 15 % grafito/85 % Vespel ofrecen conexiones del sistema sin fugas, lo que mejora la cromatografía para los sistemas que no son MS
Los empalmes de 15 % grafito/85 % Vespel ofrecen conexiones del sistema sin fugas, lo que mejora la cromatografía para los sistemas que no son MS
  • Compuesto de grafito y Vespel
  • Material duro, robusto mecánicamente, larga vida útil
  • Forma una fuerte sujeción con la columna capilar
Especificaciones
Tipo Empalme con 2 orificios
Longitud (métrico) 3,7 mm
Anchura (métrico) 3,2 mm
Para utilizar con (equipo) Conectores de 1,574 mm (0,062 pulg); interfaces MS
Material 15% de grafito/18% de Vespel
Cantidad 10/paq.
Diámetro interior (métrico) 0,3 mm